Learn More
1-iodo-2,4-dinitrobenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11480058
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11480058 5 g 5g
11490058 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11480058 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23659.06
 Article restreint
Expédition estimée: 14-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 709-49-9 | C6H3IN2O4 | 294.004 g/mol
It is employed in the cloning and characterization of a biotic-stress-inducible glutathione transferase from Phaseolus vulgaris.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé dans le clonage et la caractérisation d’une glutathion transférase inductible par le stress biotique de Phaseolus vulgaris.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Conserver à l’écart des agents oxydants, des bases et de la lumière. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker dans l’obscurité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 709-49-9
Formule moléculaire C6H3IN2O4
Poids moléculaire (g/mol) 294.004
Numéro MDL MFCD00039738
Clé InChI FXMKXMJLXRTQSW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-dinitroiodobenzene, benzene, 1-iodo-2,4-dinitro, unii-not697x2xm, ccris 7907, 4-iodo-1,3-dintrobenzene, 6-iodo-1,3-dintrobenzene, 2,4-dinitro-1-iodobenzene, not697x2xm, 1-iodo-2,4-dinitro-benzene, 1-iod-2,4-dinitrobenzol
CID PubChem 69730
ChEBI CHEBI:59000
Nom IUPAC 1-iodo-2,4-dinitrobenzène
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])I
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Iodo-2,4-dinitrobenzene
Point de fusion 87°C to 90°C
Quantité 5 g
Beilstein 1113584
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 294.01
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Iodo-2,4-dinitrobenzene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Iodo-2,4-dinitrobenzene