Learn More
1-Iodo-2-isopropylbenzène, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15428799
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15428799 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15428799 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L01533.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 19099-54-8 | C9H11I | 246.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Iodo-2-isopropylbenzene
CAS 19099-54-8
Densité 1.54
Point d’ébullition 110°C (20 mmHg)
Odeur Aromatic
Formule moléculaire C9H11I
Indice de réfraction 1.583
Numéro MDL MFCD00013704
Quantité 5 g
Beilstein 2351872
Sensibilité Light sensitive
Synonyme 1-iodo-2-isopropylbenzene, 2-iodoisopropylbenzene, 2-iodocumene, o-iodocumene, 1-iodo-2-isopropyl-benzene, benzene, 1-iodo-2-1-methylethyl, o-i-propyliodobenzene, 2-isopropyliodobenzene, 2-iodoisopropyl benzene, pubchem12584
Clé InChI SORQIYFSJAWBNQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)C1=CC=CC=C1I
Nom IUPAC 1-iodo-2-propan-2-ylbenzène
Poids moléculaire (g/mol) 246.09
CID PubChem 87931
Poids de la formule 246.09
Pourcentage de pureté 95%