Learn More
1-Iodo-2-méthylpropane, 97 %, stabilisé avec du cuivre
Code produit 11404170
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
1 kg
Conditionnement:
1000g
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11404170 100 g 100g
11494160 25 g 25g
11462598 1 kg 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11404170 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15883.22
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Ajouter au panier
CAS : 513-38-2 | C4H9I | 184,02 g/mol
Le 1-iodo-2-méthylpropane est utilisé comme solvants, réactifs analytiques et synthèse organique des matières premières.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Applications
Le 1-iodo-2-méthylpropane est utilisé comme solvants, réactifs analytiques et synthèse organique de matières premières.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement rescellés et maintenus à la verticale pour éviter toute fuite. Sensible à la lumière.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 513-38-2
Formule moléculaire C4H9I
Poids moléculaire (g/mol) 184.02
Numéro MDL MFCD00001084
Clé InChI BTUGGGLMQBJCBN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isobutyl iodide, propane, 1-iodo-2-methyl, isobutyljodid, isobutyliodide, 2-methylpropyl iodide, primary isobutyl iodide, isobutyljodid czech, 1-jod-2-methylpropan, 1-jod-2-methylpropan czech, 1-iodo-2-methyl-propane
CID PubChem 10556
Nom IUPAC 1-iodo-2-methylpropane
SMILES CC(C)CI
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Iodo-2-methylpropane
Note relative au nom stabilized with copper
Point de fusion -93°C
Densité 1.599
Point d’ébullition 120°C to 121°C
Point d’éclair 12°C (53°F)
Indice de réfraction 1.496
Quantité 100 g
Numéro UN UN2391
Beilstein 1730927
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,5144
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 184.02
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement