Learn More
1-iodo-2-nitrobenzène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10606942 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10606942 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10606942 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 159450250
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 609-73-4 | Molecular Formula: C6H4INO2 | Molecular Weight: 249.01 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 609-73-4
Formule moléculaire C6H4INO2
Poids moléculaire (g/mol) 249.01
Numéro MDL MFCD00007088
Clé InChI JXMZUNPWVXQADG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-iodonitrobenzene, o-iodonitrobenzene, o-nitroiodobenzene, benzene, 1-iodo-2-nitro, 2-nitroiodobenzene, 2-iodo-1-nitrobenzene, 1-iodo-2-nitro-benzene, 2-iodo-nitrobenzene, 2-nitro-iodobenzene, benzene, iodonitro
CID PubChem 69115
Nom IUPAC 1-iodo-2-nitrobenzène
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CC=C1I
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Iodo-2-nitrobenzene
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 47°C to 52°C
Couleur Marron jaune à vert-jaune
Point d’ébullition 288°C to 289°C
Point d’éclair 110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire IC6H4NO2
Quantité 25 g
Beilstein 05, 252
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 249.01
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre granulaire
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Iodo-2-nitrobenzene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.