Learn More
1-iodo-2-nitrobenzène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11440023
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11440023 25 g 25g
11450023 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11440023 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A12100.14
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 609-73-4 | C6H4INO2 | 249.01 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 609-73-4
Formule moléculaire C6H4INO2
Poids moléculaire (g/mol) 249.01
Numéro MDL MFCD00007088
Clé InChI JXMZUNPWVXQADG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-iodonitrobenzene, o-iodonitrobenzene, o-nitroiodobenzene, benzene, 1-iodo-2-nitro, 2-nitroiodobenzene, 2-iodo-1-nitrobenzene, 1-iodo-2-nitro-benzene, 2-iodo-nitrobenzene, 2-nitro-iodobenzene, benzene, iodonitro
CID PubChem 69115
Nom IUPAC 1-iodo-2-nitrobenzene
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CC=C1I
Specifications
Nom chimique ou matériau 1-Iodo-2-nitrobenzene
Point de fusion 48°C to 52°C
Point d’ébullition 288°C to 289°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 25 g
Beilstein 2044110
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 249.01
Pourcentage de pureté 97%