Learn More
1-iodo-2-nitrobenzène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11450023
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11450023 100 g 100g
11440023 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11450023 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12100.22
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 609-73-4 | C6H4INO2 | 249.01 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 609-73-4
Formule moléculaire C6H4INO2
Poids moléculaire (g/mol) 249.01
Numéro MDL MFCD00007088
Clé InChI JXMZUNPWVXQADG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-iodonitrobenzene, o-iodonitrobenzene, o-nitroiodobenzene, benzene, 1-iodo-2-nitro, 2-nitroiodobenzene, 2-iodo-1-nitrobenzene, 1-iodo-2-nitro-benzene, 2-iodo-nitrobenzene, 2-nitro-iodobenzene, benzene, iodonitro
CID PubChem 69115
Nom IUPAC 1-iodo-2-nitrobenzène
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CC=C1I
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Iodo-2-nitrobenzene
Point de fusion 48°C to 52°C
Point d’ébullition 288°C to 289°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 100 g
Beilstein 2044110
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 249.01
Pourcentage de pureté 97%
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.