Learn More
1-iodo-2-(trifluorométhoxy)benzène, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10585374
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
Conditionnement:
100g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10585374 100 g 100g
10417642 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10585374 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur TL00358FA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 175278-00-9
Formule moléculaire C7H4F3IO
Poids moléculaire (g/mol) 288.01
Numéro MDL MFCD00042410
Clé InChI GYBMJVZOZTVDKS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-iodo-2-trifluoromethoxy benzene, 2-trifluoromethoxy iodobenzene, benzene, 1-iodo-2-trifluoromethoxy, 2-iodo trifluoromethoxy benzene, o-iodotrifluoromethoxybenzene, o-trifluoromethoxy iodobenzene, alpha,alpha,alpha-trifluoro-2-iodoanisole, pubchem1077, acmc-1ca3h, ksc494o5n
CID PubChem 2777292
Nom IUPAC 1-iodo-2-(trifluoromethoxy)benzene
SMILES FC(F)(F)OC1=CC=CC=C1I
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Iodo-2-(trifluoromethoxy)benzene
% min. CAS 97.0
Densité 1.506g/mL
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule linéaire IC6H4OCF3
Quantité 100 g
Poids de la formule 288
Pourcentage de pureté 97%