Learn More
1-Iodo-3,3,3-trifluoropropane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10376874 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10376874 1 g Flacon en verre 1g
10587634 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10376874 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 397740010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 460-37-7 | C3H4F3I | 223.96 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 460-37-7
Formule moléculaire C3H4F3I
Poids moléculaire (g/mol) 223.96
Numéro MDL MFCD00038531
Clé InChI ULIYQAUQKZDZOX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-iodo-3,3,3-trifluoropropane, 3,3,3-trifluoropropyl iodide, 3-iodo-1,1,1-trifluoropropane, 1-iodo-3,3,3-trifluoro propane, 3,3,3-trifluoropropyliodide, 1-iodo-2-perfluoroalkyl ethane, 1,1,1-trifluoro-3-iodo-propane, propane, 1,1,1-trifluoro-3-iodo, trifluoroiodopropane
CID PubChem 156165
Nom IUPAC 1,1,1-trifluoro-3-iodopropane
SMILES C(CI)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Iodo-3, 3, 3-trifluoropropane
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à rose
Densité 1.9110g/mL
Point d’ébullition 89.0°C to 91.0°C
Point d’éclair 113°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire I(CH2)2CF3
Indice de réfraction 1.4190 to 1.4210 (20°C, 589nm)
Quantité 1 g
Gravité spécifique 1.911
Poids de la formule 223.96
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Iodo-3,3,3-trifluoropropane
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.