Learn More
1-Iodo-3,5-bis(trifluorométhyl)benzène, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11424233
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11424233 25 g 25g
11414233 5 g 5g
11434233 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11424233 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10878.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 328-73-4 | C8H3F6I | 340.007 g/mol
3,5-bis(trifluoromethyl)pheny1- magnesium iodide was prepared from 1-iodo-3,5- bis(trifluoromethyl)benzene. Monodeprotected masked hexayne was not particularly stable and hence was used directly without purification in a Sonogashira coupling with 1-iodo-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene to provide mono-aryl-end-capped masked hexayne.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’iodure 3,5-bis(trifluorométhyl)phény1- magnesium a été préparé à partir de 1-iodo-3,5-bis(trifluoromethyl)benzène. L’hexayne masqué monodéprotégé n’était pas particulièrement stable et a donc été utilisé directement sans purification dans un couplage de Sonogashira avec du 1-iodo-3,5-bis(trifluorométhyl)benzène afin d’obtenir de l’hexayne masqué à mono-aryle coiffé.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des oxydants forts et à l’abri de la lumière.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 328-73-4
Formule moléculaire C8H3F6I
Poids moléculaire (g/mol) 340.007
Numéro MDL MFCD00040837
Clé InChI VDPIZIZDKPFXLI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-iodo-3,5-bis trifluoromethyl benzene, 3,5-bis trifluoromethyl iodobenzene, 1,3-bis trifluoromethyl-5-iodobenzene, 3,5-bis trifluoromethyl-1-iodo benzene, benzene, 1-iodo-3,5-bis trifluoromethyl, 1-iodo-3,5-di trifluoromethyl benzene, 3-5-di trifluoromethyl iodobenzene, pubchem1056, acmc-209hwp
CID PubChem 630970
Nom IUPAC 1-Iodo-3,5-bis(trifluorométhyl)benzène
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)I)C(F)(F)F
Especificaciones
Nom chimique ou matériau 1-Iodo-3,5-bis (trifluoromethyl)benzene
Densité 1.919
Point d’ébullition 62°C to 64°C (12 mmHg)
Point d’éclair 74°C (165°F)
Indice de réfraction 1.4645
Quantité 25 g
Beilstein 2461627
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 340.01
Pourcentage de pureté ≥97%
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.