Learn More
1-iodo-3-méthylbutane, 97 %, stab. au cuivre, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11371847
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
10 g
50 g
missing translation for 'unitSize':
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité missing translation for 'unitSize'
11371847 50 g 50g
11361847 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11371847 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' L05194.18
 Article restreint
Expédition estimée: 26-10-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 541-28-6 | C5H11I | 198.047 g/mol
1-Iodo-3-methylbutane, 97%, stab. with copper can be used for organic synthesis or used as solvents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-iodo-3-méthylbutane, 97 %, stab. avec du cuivre peut être utilisé pour la synthèse organique ou comme solvant.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans la plupart des solvants organiques courants.
Remarques
Sensible à la lumière. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 541-28-6
Formule moléculaire C5H11I
Poids moléculaire (g/mol) 198.047
Numéro MDL MFCD00039414
Clé InChI BUZZUHJODKQYTF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isoamyl iodide, isopentyl iodide, butane, 1-iodo-3-methyl, 3-methylbutyliodide, 1-iodo-3-methyl-butane, 1-jod-3-methylbutan, iso-amyliodide, unii-e1e5du187l, 1-jod-3-methylbutan czech, 1-iodo-3-methyl butane
CID PubChem 10924
Nom IUPAC 1-iodo-3-méthylbutane
SMILES CC(C)CCI
Specifications
Nom chimique ou matériau 1-Iodo-3-methylbutane
Note relative au nom stabilized with copper
Densité 1.515
Point d’ébullition 146°C to 148°C
Point d’éclair 40°C (104°F)
Indice de réfraction 1.492
Quantité 50 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1730990
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,5120
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in most common organic solvents.
Poids de la formule 198.05
Pourcentage de pureté 97%