Learn More
1-iodo-3-nitrobenzène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11437224
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11437224 100 g 100g
11427224 25 g 25g
11447224 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11437224 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21605.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 645-00-1 | C6H4INO2 | 249.007 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 645-00-1
Formule moléculaire C6H4INO2
Poids moléculaire (g/mol) 249.007
Numéro MDL MFCD00007218
Clé InChI CBYAZOKPJYBCHE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-iodonitrobenzene, m-iodonitrobenzene, benzene, 1-iodo-3-nitro, 3-nitroiodobenzene, meta-iodonitrobenzene, 3-i-nitrobenzene, iodo-3-nitrobenzene, meta-nitroiodobenzene, 1-iodo-3-nitro-benzene, 3-nitro-iodobenzen
CID PubChem 12574
ChEBI CHEBI:67123
Nom IUPAC 1-iodo-3-nitrobenzène
SMILES C1=CC(=CC(=C1)I)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Iodo-3-nitrobenzene
Point de fusion 35°C to 38°C
Point d’ébullition 279°C to 280°C
Point d’éclair 71°C (159°F)
Quantité 100 g
Numéro UN UN2926
Beilstein 1525167
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 249.01
Pourcentage de pureté 99%