Learn More
1-Iodo-3-nitrobenzène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Iodo-3-nitrobenzene |
| CAS | 645-00-1 |
| Formule moléculaire | C6H4INO2 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 3-Iodo-1-nitrobenzene, 3-Iodonitrobenzene, 3-Nitro-1-iodobenzene, 3-Nitroiodobenzene, 3-Nitrophenyl Iodide, NSC 3538, m-Iodonitrobenzene, m-Nitroiodobenzene, m-Nitrophenyl Iodide |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H4INO2/c7-5-2-1-3-6(4-5)8(9)10/h1-4H |
| SMILES | IC1=CC=CC([N+]([O-])=O)=C1 |
| Nom IUPAC | 1-iodo-3-nitrobenzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 249.01 |
| Poids de la formule | 248.93 |