Learn More
1-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzene, 98%, BLD Pharm™
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 1-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzene |
| CAS | 401-81-0 |
| Formule moléculaire | C7H4F3I |
| Numéro MDL | MFCD00001049 |
| Quantité | 100 g |
| SMILES | FC(C1=CC(I)=CC=C1)(F)F |
| Poids moléculaire (g/mol) | 272.01 |
| Pourcentage de pureté | 98% |