Learn More
1-Iodo-4-isopropylbenzène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11427156
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11427156 5 g 5g
11437156 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11427156 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25476.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 17356-09-1 | C9H11I | 246.091 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17356-09-1
Formule moléculaire C9H11I
Poids moléculaire (g/mol) 246.091
Numéro MDL MFCD00013711
Clé InChI PQJOSEVTIKYWLH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-iodo-4-isopropylbenzene, p-iodocumene, 4-iodoisopropylbenzene, 2-4'-iodophenyl propane, 4-iodocumene, p-iodoisopropylbenzene, 1-iodo-4-propan-2-yl benzene, 4-isopropyliodobenzene, benzene,1-iodo-4-1-methylethyl, benzene, 1-iodo-4-1-methylethyl
CID PubChem 87073
Nom IUPAC 1-iodo-4-propan-2-ylbenzène
SMILES CC(C)C1=CC=C(C=C1)I
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Iodo-4-isopropylbenzene
Densité 1.525
Point d’ébullition 236°C to 238°C
Indice de réfraction 1.578
Quantité 5 g
Beilstein 2205506
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 246.09
Pourcentage de pureté 97%