Learn More
1-Iodo-4-n-pentylbenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11337119
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11337119 1 g 1g
11347119 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11337119 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27356.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 85017-60-3 | C11H15I | 274.145 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 85017-60-3
Formule moléculaire C11H15I
Poids moléculaire (g/mol) 274.145
Numéro MDL MFCD00079767
Clé InChI MTRMOYSZRPLAOL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-iodopentylbenzene, 1-iodo-4-n-pentylbenzene, 4-pentyliodobenzene, #, 1-iodanyl-4-pentyl-benzene
CID PubChem 145057
Nom IUPAC 1-iodo-4-pentylbenzène
SMILES CCCCCC1=CC=C(C=C1)I
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Iodo-4-n-pentylbenzene
Densité 1.38
Point d’ébullition 88°C (1 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 1 g
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 274.14
Pourcentage de pureté 98%