Learn More
1-Iodo-4-n-pentylbenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 1-Iodo-4-n-pentylbenzene |
| Densité | 1.38 |
| Point d’ébullition | 88°C (1 mmHg) |
| Point d’éclair | >110°C (230°F) |
| Quantité | 10 g |
| Sensibilité | Light sensitive |
| Poids de la formule | 274.14 |
| Pourcentage de pureté | 98% |