Learn More
1-Iodo-4-nitrobenzène, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11416826
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11416826 25 g 25g
11406826 5 g 5g
11426826 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11416826 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23950.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 636-98-6 | C6H4INO2 | 249.007 g/mol
1-Iodo-4-nitrobenzene is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-iodo-4-nitrobenzène est une matière première et un intermédiaire importants utilisés dans la synthèse organique, les produits agrochimiques pharmaceutiques et les colorants.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Il est sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 636-98-6
Formule moléculaire C6H4INO2
Poids moléculaire (g/mol) 249.007
Numéro MDL MFCD00007299
Clé InChI SCCCFNJTCDSLCY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzene, 1-iodo-4-nitro, p-iodonitrobenzene, 4-iodonitrobenzene, p-nitroiodobenzene, 4-nitroiodobenzene, 4-iodo-nitrobenzene, p-nitrophenyl iodide, 1-iodo-4-nitro-benzene, 4-iodo-1-nitrobenzene, 4-nitro-1-iodobenzene
CID PubChem 12495
Nom IUPAC 1-iodo-4-nitrobenzène
SMILES C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])I
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Iodo-4-nitrobenzene
Point de fusion 172°C to 177°C
Point d’ébullition 288°C to 290°C
Quantité 25 g
Beilstein 1100378
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 249.01
Pourcentage de pureté ≥98%