Learn More
1-Iodo-4-nitrobenzène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Iodo-4-nitrobenzene |
| CAS | 636-98-6 |
| Formule moléculaire | C6H4INO2 |
| Quantité | 5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H4INO2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccc(I)cc1 |
| Nom IUPAC | 1-iodo-4-nitrobenzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 249.01 |
| Poids de la formule | 248.9287 |