Learn More
1-Iodo-4-nitrobenzène, TRC
Code produit 30408250
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30408250 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30408250 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI71563350G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Iodo-4-nitrobenzene
CAS 636-98-6
Formule moléculaire C6H4INO2
Quantité 50 g
Formule InChI InChI=1S/C6H4INO2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4H
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(I)cc1
Nom IUPAC 1-iodo-4-nitrobenzène
Poids moléculaire (g/mol) 249.01
Poids de la formule 248.9287