Learn More
1-Iodo-4-(trifluorométhoxy)benzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11435667
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11435667 5 g 5g
11425667 1 g 1g
11445667 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11435667 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23628.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 103962-05-6 | C7H4F3IO | 288.01 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103962-05-6
Formule moléculaire C7H4F3IO
Poids moléculaire (g/mol) 288.01
Numéro MDL MFCD00042411
Clé InChI RTUDBROGOZBBIC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-iodo-4-trifluoromethoxy benzene, 4-trifluoromethoxy iodobenzene, 4-iodotrifluoromethoxybenzene, 1-iado-4-trifluoromethoxy benzene, p-trifluoromethoxy iodobenzene, 4-trifluoromethoxy-iodobenzene, 1-iodo-4-trifluoromethoxy-benzene, benzene, 1-iodo-4-trifluoromethoxy, alpha,alpha,alpha-trifluoro-4-iodoanisole, 4-iodo-alpha,alpha,alpha-trifluoromethoxybenzene
CID PubChem 2777294
Nom IUPAC 1-iodo-4-(trifluorométhoxy)benzène
SMILES FC(F)(F)OC1=CC=C(I)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene
Densité 1.909
Point d’ébullition 72°C to 74°C (15 mmHg)
Point d’éclair 77°C (170°F)
Indice de réfraction 1.5033
Quantité 5 g
Beilstein 6193794
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 288.01
Pourcentage de pureté 98%