Learn More
1-iodo-4-(trifluorométhyl)benzène, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10207703
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10207703 10 g 10g
10156963 50 g 50g
10493374 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10207703 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur TL00447EA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 455-13-0
Formule moléculaire C7H4F3I
Poids moléculaire (g/mol) 272.009
Numéro MDL MFCD00039398
Clé InChI SKGRFPGOGCHDPC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-iodobenzotrifluoride, 1-iodo-4-trifluoromethyl benzene, p-iodobenzotrifluoride, benzene, 1-iodo-4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl iodobenzene, 4-iodo-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, alpha,alpha,alpha-trifluoro-4-iodotoluene, 4-iodobenztrifluoride, 4-iodobenzo trifluoride, 4-iodo-1-trifluoromethylbenzene
CID PubChem 67993
Nom IUPAC 1-iodo-4-(trifluorométhyl)benzène
SMILES C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)I
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzene
% min. CAS 97.0
Densité 1.8510g/mL
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire IC6H4CF3
Quantité 10 g
Poids de la formule 272
Pourcentage de pureté 97%
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.