Learn More
1-Iodo-hexadécane, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Iodo-hexadecane |
| CAS | 544-77-4 |
| Formule moléculaire | C16H33I |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 1-Iodohexadecane, Cetyl iodide, Hexadecyl iodide |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H33I/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h2-16H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCI |
| Nom IUPAC | 1-iodohexadécane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 352.34 |
| Poids de la formule | 352.1627 |