Learn More
1-iodobutane, 99 %, stab. au cuivre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11419463
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11419463 100 g 100g
11429463 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11419463 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12340.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
CAS: 542-69-8 | C4H9I | 184.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Le 1-iodobutane a été utilisé dans la synthèse du S-alkylé 5-(2-,3 et 4-méthoxyphényl)4-H-1,2,4-triazole-3-thiol. Utilisé dans une large gamme d’applications industrielles de médicaments, ainsi que dans des produits alimentaires humains et animaux tels que les antiseptiques et les désinfectants, les intermédiaires pharmaceutiques, les films polarisants pour les produits chimiques à cristaux liquides [LCD].
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles. Conserver dans un récipient hermétiquement fermé. Stockez dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l’écart des substances incompatibles telles que les agents oxydants forts, les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 542-69-8
Formule moléculaire C4H9I
Poids moléculaire (g/mol) 184.02
Numéro MDL MFCD00001098
Clé InChI KMGBZBJJOKUPIA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme butyl iodide, butane, 1-iodo, n-butyl iodide, 1-iodo-butane, butane, iodo, iodobutane, 1-jodbutan, 1-jodbutan czech, unii-607a6cc46r, butyliodide
CID PubChem 10962
Nom IUPAC 1-iodobutane
SMILES CCCCI
Specifications
Nom chimique ou matériau 1-Iodobutane
Note relative au nom Stabilized with copper
Point de fusion °C to 103°C
Densité 1.616
Point d’ébullition 129°C to 131°C
Point d’éclair 33°C (91°F)
Plage de pourcentage du dosage 99%, Stabilized with Copper
Formule linéaire CH3(CH2)3I
Indice de réfraction 1.499
Quantité 100 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1420755
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,1573
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 184.02
Pourcentage de pureté 99%