Learn More
1-Iodobutane, TRC
Code produit 30394170
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30394170 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30394170 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI69389525G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Butyliodide
CAS 542-69-8
Formule moléculaire C4 H9 I
Quantité 25 g
Synonyme Butane, 1-iodo- (8CI, 9CI, ACI), 1-Iodobutane (ACI), 1-Iodo-n-butane, 4-Iodobutane, Butyl iodide, Butyl iodo, n-Butyl iodide, NSC 8420
Formule InChI InChI=1S/C4H9I/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3
SMILES CCCCI
Nom IUPAC 1-iodobutane
Poids moléculaire (g/mol) 184.02
Poids de la formule 183.9749