Learn More
1-iododécane, 98 %, stab. au cuivre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11484160
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11484160 25 g 25g
11443237 50 g 50g
11453237 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11484160 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16173.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2050-77-3 | C10H21I | 268.18 g/mol
1-Iododecane is used as a precursor to prepare 9-nonadecanone through palladium-catalyzed carbonylative cross-coupling reaction with 9-octyl-9-borabicyclo[3.3.l]nonane. It is also used as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-iododécane est utilisé comme précurseur pour préparer la 9-nonadécanone par une réaction de couplage croisé de carbonylates catalysée par le palladium avec le 9-octyl-9-borabicyclo[3,3.l]nonane. Il est également utilisé comme intermédiaire dans la synthèse organique.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes. Maintenir le récipient bien fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2050-77-3
Formule moléculaire C10H21I
Poids moléculaire (g/mol) 268.18
Numéro MDL MFCD00001085
Clé InChI SKIDNYUZJPMKFC-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 16314
Nom IUPAC 1-iododecane
SMILES CCCCCCCCCCI
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Iododecane
Note relative au nom stabilized with copper
Point de fusion -16°C
Densité 1.257
Point d’ébullition 264°C
Point d’éclair 96°C (204°F)
Formule linéaire CH3(CH2)9I
Indice de réfraction 1.485
Quantité 25 g
Beilstein 1735228
Sensibilité Light sensitive
Synonyme decyl iodide, decane, 1-iodo, n-decyl iodide, iododecane, 1-iodanyldecane, 1-decyl iodide, 1-iodo-decane, 1-iod0decane, decane,1-iodo, pubchem3942
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Poids de la formule 268.18
Pourcentage de pureté 98%