Learn More
1-iodohexane, 98 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10311154 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10311154 25 g Flacon en verre 25g
10215091 100 g Flacon en verre 100g
13408528 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10311154 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 330360250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2050-77-3 | C10H21I | 268.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2050-77-3
Formule moléculaire C10H21I
Poids moléculaire (g/mol) 268.18
Numéro MDL MFCD00001085
Clé InChI SKIDNYUZJPMKFC-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 16314
Nom IUPAC 1-iododecane
SMILES CCCCCCCCCCI
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Iododecane
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 1.2500g/mL
Point d’ébullition 124.0°C (11.0 mmHg)
Point d’éclair 96°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)9I
Indice de réfraction 1.4845 to 1.4865
Quantité 25 g
Beilstein 01,168
Gravité spécifique 1.25
Synonyme decyl iodide, decane, 1-iodo, n-decyl iodide, iododecane, 1-iodanyldecane, 1-decyl iodide, 1-iodo-decane, 1-iod0decane, decane,1-iodo, pubchem3942
Stabilisateur copper
Poids de la formule 268.17
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Iododecane, stabilized
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.