Learn More
1-Iododécane, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Iododecane |
| CAS | 2050-77-3 |
| Formule moléculaire | C10H21I |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 1-Decyl Iodide, Decyl Iodide, n-Decyl Iodide |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H21I/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2-10H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCI |
| Nom IUPAC | 1-iododécane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 268.18 |
| Poids de la formule | 268.0688 |