Learn More
1-Iododécane, TRC
Code produit 30405178
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30405178 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30405178 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI69500010G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Iododecane
CAS 2050-77-3
Formule moléculaire C10H21I
Quantité 10 g
Synonyme 1-Decyl Iodide, Decyl Iodide, n-Decyl Iodide
Formule InChI InChI=1S/C10H21I/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2-10H2,1H3
SMILES CCCCCCCCCCI
Nom IUPAC 1-iododécane
Poids moléculaire (g/mol) 268.18
Poids de la formule 268.0688