Learn More
1-iodododécane, 98 %, stab. au cuivre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11493884
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11493884 500 g 500g
11473884 25 g 25g
11483884 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11493884 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11909.36
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 4292-19-7 | C12H25I | 296.24 g/mol
1-Iodododecane has been used in the preparation of dodecylated graphite, alkyl functionalized single walled carbon nanotubes (SWNTs). It is also used as chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-iodododécane a été utilisé dans la préparation du graphite dodécylé et de nanotubes de carbone à paroi unique (SWNT) à fonction alkyle. Il est également utilisé comme intermédiaire chimique.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Conserver dans l’obscurité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4292-19-7
Formule moléculaire C12H25I
Poids moléculaire (g/mol) 296.24
Numéro MDL MFCD00001088
Clé InChI GCDPERPXPREHJF-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 20282
Nom IUPAC 1-iodododecane
SMILES CCCCCCCCCCCCI
Spezifikation
Nom chimique ou matériau 1-Iodododecane
Note relative au nom Stabilized with copper
Point de fusion -3°C
Densité 1.201
Point d’ébullition 128°C to 130°C (11 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.4844
Quantité 500 g
Beilstein 1738943
Sensibilité Light sensitive
Synonyme n-dodecyl iodide, dodecyl iodide, lauryl iodide, dodecane, 1-iodo, dodecane,1-iodo, iodododecane, iodo-dodecane, 1-iodanyldodecane, pubchem3943, n-iodododecane
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.
Poids de la formule 296.24
Pourcentage de pureté 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.