Learn More
1-iodododécane, 98 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10247300 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
25mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10247300 25 mL Flacon en verre 25mL
10075663 100 mL Flacon en verre 100mL
13498488 500 mL Flacon en verre 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10247300 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 250090250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 4292-19-7 | C12H25I | 296.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4292-19-7
Formule moléculaire C12H25I
Poids moléculaire (g/mol) 296.24
Numéro MDL MFCD00001088
Clé InChI GCDPERPXPREHJF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-dodecyl iodide, dodecyl iodide, lauryl iodide, dodecane, 1-iodo, dodecane,1-iodo, iodododecane, iodo-dodecane, 1-iodanyldodecane, pubchem3943, n-iodododecane
CID PubChem 20282
Nom IUPAC 1-iodododécane
SMILES CCCCCCCCCCCCI
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Iodododecane
Note relative au nom Stabilized with 500ppm copper
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -3.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.2000g/mL
Point d’ébullition 159.0°C to 160.0°C (15.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)11I
Indice de réfraction 1.4830 to 1.4850
Quantité 25 mL
Beilstein 01,67
Gravité spécifique 1.2
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Poids de la formule 296.23
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Iodododecane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.