Learn More
1-Iodoheptafluoropropane, TRC
Code produit 30407075
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30407075 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30407075 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI7543405G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Iodoheptafluoropropane
CAS 754-34-7
Formule moléculaire C3 F7 I
Quantité 5 g
Synonyme Perfluoro-1-iodopropane, Heptafluoro-1-iodopropane, Perfluoropropyl Iodide
Formule InChI InChI=1S/C3F7I/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)I
Nom IUPAC 1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-3-iodopropane
Poids moléculaire (g/mol) 295.925
Poids de la formule 295.893