Learn More
1-Iodoheptafluoropropane, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Iodoheptafluoropropane |
| CAS | 754-34-7 |
| Formule moléculaire | C3 F7 I |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | Perfluoro-1-iodopropane, Heptafluoro-1-iodopropane, Perfluoropropyl Iodide |
| Formule InChI | InChI=1S/C3F7I/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11 |
| SMILES | FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)I |
| Nom IUPAC | 1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-3-iodopropane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 295.925 |
| Poids de la formule | 295.893 |