Learn More
1-iodoheptane, 98 %, stab. au cuivre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11389829
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11389829 50 g 50g
11399829 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11389829 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24206.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 4282-40-0 | C7H15I | 226.101 g/mol
1-Iodoheptane is used in the functionalization of symmetrical star-shaped molecules with carborane clusters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’1-iodoheptane sert à la fonctionnalisation de molécules symétriques en forme d’étoile avec des agrégats de carborane.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver dans des conditions fraîches et sèches, dans des récipients bien étanches. Il est sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4282-40-0
Formule moléculaire C7H15I
Poids moléculaire (g/mol) 226.101
Numéro MDL MFCD00001104
Clé InChI LMHCYRULPLGEEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme heptyl iodide, n-heptyl iodide, heptane, 1-iodo, iodoheptane, n-heptyliodide, iodo heptane, 1-iodanylheptane, 1-iodomeptane, 1-iodo heptane, 1-iodo-heptane
CID PubChem 20274
Nom IUPAC 1-iodoheptane
SMILES CCCCCCCI
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Iodoheptane
Note relative au nom stabilized with copper
Point de fusion -48°C
Densité 1.379
Point d’ébullition 203°C to 205°C
Point d’éclair 78°C (174°F)
Indice de réfraction 1.49
Quantité 50 g
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.
Poids de la formule 226.1
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Iodoheptane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Iodoheptane