Learn More
1-iodohexadécane, 98 %, stab. au cuivre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11309226
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
250 g
Conditionnement:
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11309226 250 g 250g
15423067 25 g 25g
11399216 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11309226 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12977.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 544-77-4 | C16H33I | 352.344 g/mol
1-Iodohexadecane, is used as an ionic liquid for electrochemical applications. It is also used in detection methods as primer and probe design instrumentation applications guide in qPCR Technic.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-iodohexadécane est utilisé comme liquide ionique pour les applications électrochimiques. Il est également utilisé dans les méthodes de détection comme guide d’applications d’instrumentation de conception d’amorces et de sondes dans la qPCR Technic.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Sensible à la lumière. À conserver à l’abri des agents oxydants forts et des bases fortes. Stockez-le à une température de 15-30°C. Stable par températures et pressions normales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 544-77-4
Formule moléculaire C16H33I
Poids moléculaire (g/mol) 352.344
Numéro MDL MFCD00001089
Clé InChI KMWHQYDMBYABKL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cetyl iodide, hexadecyl iodide, hexadecane, 1-iodo, hexadecane, iodo, unii-jo95x48m8o, 1-iodo-hexadecan, iodohexadecane, cetyljodid, 1-iodo-hexadecane, n-hexadecyl iodide
CID PubChem 11007
Nom IUPAC 1-iodohexadécane
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCI
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Iodohexadecane
Note relative au nom stabilized with copper
Point de fusion 21°C to 23°C
Densité 1.121
Point d’ébullition 206°C to 207°C (10 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Formule linéaire CH3(CH2)15I
Indice de réfraction 1.482
Quantité 250 g
Beilstein 1748533
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 352.34
Pourcentage de pureté 98%