Learn More
1-iodohexane, 98 %, stab. au cuivre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11414854
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11414854 500 g 500g
15453077 25 g 25g
11404854 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11414854 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13784.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 638-45-9 | C6H13I | 212.074 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 638-45-9
Formule moléculaire C6H13I
Poids moléculaire (g/mol) 212.074
Numéro MDL MFCD00001102
Clé InChI ANOOTOPTCJRUPK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexyl iodide, n-hexyl iodide, hexane, 1-iodo, 1-hexyl iodide, iodohexane, 1-iodo-hexane, hexane,1-iodo, n-hexyliodide, iodo-hexane, 1-iodanylhexane
CID PubChem 12527
Nom IUPAC 1-iodohexane
SMILES CCCCCCI
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Iodohexane
Note relative au nom stabilized with copper
Point de fusion -75°C
Densité 1.437
Point d’ébullition 179°C to 181°C
Point d’éclair 61°C (141°F)
Indice de réfraction 1.492
Quantité 500 g
Beilstein 505971
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 212.08
Pourcentage de pureté 98%