Learn More
1-iodohexane, 98 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 638-45-9 | C6H13I | 212.07 g/mol
Marque:  Thermo Scientific Acros 218521000
Code nomenclature Nacres: NA.22
Quantité 100 mL
Conditionnement Flacon en verre
Code produit. 10174890
  • 67.90€ / 100mL
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Identifiants chimiques
638-45-9
212.07
ANOOTOPTCJRUPK-UHFFFAOYSA-N
1-iodohexane
C6H13I
MFCD00001102
12527
CCCCCCI
Spécification
1-Iodohexane
638-45-9
100.0
1.4370g/mL
61°C
97.5% min. (GC)
C6H13I
1.4910 to 1.4930
100 mL
1.437
Solubility in water: insoluble
CCCCCCI
copper
12527
98%
Stabilized
98.0
Incolore à jaune
179.0°C to 180.0°C
Authentique
Flacon en verre
CH3(CH2)5I
MFCD00001102
01, 146
hexyl iodide, n-hexyl iodide, hexane, 1-iodo, 1-hexyl iodide, iodohexane, 1-iodo-hexane, hexane,1-iodo, n-hexyliodide, iodo-hexane, 1-iodanylhexane
ANOOTOPTCJRUPK-UHFFFAOYSA-N
1-iodohexane
212.07
212.07
Liquide
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • 1-Iodohexane, stabilized
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Iodohexane
FDS Documents