Learn More
1-iodohexane, 98 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit p-3758236 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10174890 100 mL Flacon en verre 100mL
10209733 500 mL Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10174890 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 218521000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 638-45-9 | C6H13I | 212.07 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 638-45-9
Formule moléculaire C6H13I
Poids moléculaire (g/mol) 212.07
Numéro MDL MFCD00001102
Clé InChI ANOOTOPTCJRUPK-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 12527
Nom IUPAC 1-iodohexane
SMILES CCCCCCI
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Iodohexane
Note relative au nom Stabilized
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.4370g/mL
Point d’ébullition 179.0°C to 180.0°C
Point d’éclair 61°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)5I
Indice de réfraction 1.4910 to 1.4930
Quantité 100 mL
Beilstein 01, 146
Gravité spécifique 1.437
Synonyme hexyl iodide, n-hexyl iodide, hexane, 1-iodo, 1-hexyl iodide, iodohexane, 1-iodo-hexane, hexane,1-iodo, n-hexyliodide, iodo-hexane, 1-iodanylhexane
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Stabilisateur copper
Poids de la formule 212.07
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Iodohexane, stabilized
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Iodohexane