Learn More
1-iodonaphtalène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11435257
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11435257 10 g 10g
11445257 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11435257 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22644.09
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 90-14-2 | C10H7I | 254.07 g/mol
1-Iodonaphthalene undergoes Pd catalyzed cross-coupling reaction (Stille reaction) with 2,4-dimethoxy-6-(trimethylstannyl)pyrimidine to afford 2,4-dimethoxy-6-(naphthalen-1-yl)pyrimidine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1-Iodonaphtalène subit une réaction de couplage croisé catalysée par le Pd (réaction de Stille) avec la 2,4-diméthoxy-6-(triméthylstannyl)pyrimidine pour assumer la 2,4-diméthoxy-6-(naphtalène-1-yl)pyrimidine.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 90-14-2
Formule moléculaire C10H7I
Poids moléculaire (g/mol) 254.07
Numéro MDL MFCD00003876
Clé InChI NHPPIJMARIVBGU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme naphthalene, 1-iodo, 1-naphthyl iodide, alpha-iodonaphthalene, iodonaphthalene, 1-iodonaphthalenen, .alpha.-iodonaphthalene, 1-iodo-naphthalene, 1-iodonaphthlen, 1-iodonaphthlene, 1-iodonapthalene
CID PubChem 7004
Nom IUPAC 1-iodonaphtalène
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2I
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Iodonaphthalene
Point de fusion 4°C
Densité 1.738
Point d’ébullition 161°C to 162°C (15 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.701
Quantité 10 g
Beilstein 1906415
Sensibilité Light Sensitive
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 254.07
Pourcentage de pureté 98%