Learn More
1-iodooctane, 98+ %, stab. au cuivre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11425846
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11425846 500 g 500g
11405846 25 g 25g
11415846 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11425846 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22214.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 629-27-6 | C8H17I | 240.128 g/mol
Alkylation of [2,2?-([2,2?-bipyridine]-6,6?-diyl)bis[phenolato]-N,N?,O,O?]nickel(II)was performed using the catalytic reduction of 1-iodooctane. Primary alkyl iodide 1-iodooctane reacts with lithium aluminum deuteride (LAD) in a 1:0.2 ratio to form 1-deuteriooctane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’alkylation de [2,2′-([2,2′-bipyridine]-6,6′-diyl)bis[phénolato]-N′,N′,O,O ]nickel(II) à a été effectuée en utilisant la réduction catalytique de 1-iodooctane. L’iodure d’alkyle primaire 1-iodooctane réagit avec le deutéride d’aluminium au lithium (LAD) dans un rapport 1:0,2 pour former le 1-deutériooctane.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. À conserver à l’écart des agents oxydants forts, de la lumière et des bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 629-27-6
Formule moléculaire C8H17I
Poids moléculaire (g/mol) 240.128
Numéro MDL MFCD00001105
Clé InChI UWLHSHAHTBJTBA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-octyl iodide, octyl iodide, octane, 1-iodo, 1-octyl iodide, 1-n-octyl iodide, 1-jodoktan, 1-jodoktan czech, 1-iodooctane;n-octyl iodide, iodoctane, iodooctane
CID PubChem 12380
Nom IUPAC 1-iodooctane
SMILES CCCCCCCCI
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Iodooctane
Note relative au nom stabilized with copper
Point de fusion -46°C
Densité 1.325
Point d’ébullition 225°C to 226°C
Point d’éclair 95°C (203°F)
Formule linéaire CH3(CH2)7I
Indice de réfraction 1.4878
Quantité 500 g
Beilstein 1697479
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 240.13
Pourcentage de pureté ≥98%