Learn More
1-iodooctane, 98 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11974501 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11974501 500 g Flacon en verre 500g
10361251 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11974501 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 412465000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 629-27-6 | C8H17I | 240.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 629-27-6
Formule moléculaire C8H17I
Poids moléculaire (g/mol) 240.13
Clé InChI UWLHSHAHTBJTBA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-octyl iodide, octyl iodide, octane, 1-iodo, 1-octyl iodide, 1-n-octyl iodide, 1-jodoktan, 1-jodoktan czech, 1-iodooctane;n-octyl iodide, iodoctane, iodooctane
CID PubChem 12380
Nom IUPAC 1-iodooctane
SMILES CCCCCCCCI
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Iodooctane
Note relative au nom Stabilized
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -46°C to 45°C
Couleur Incolore à ambre
Densité 1.3300g/mL
Point d’ébullition 225.0°C to 226.0°C
Point d’éclair 87°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)7I
Indice de réfraction 1.4878
Quantité 500 g
Beilstein 01,16
Gravité spécifique 1.33
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Stabilisateur copper
Poids de la formule 240.13
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Iodooctane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.