Learn More
1-Iodooctane, TRC
Code produit 30404519
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30404519 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30404519 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI7165001G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Iodooctane
CAS 629-27-6
Formule moléculaire C8H17I
Quantité 1 g
Synonyme 1-Iodo-n-octane, 1-Octyl Iodide, 1-n-Octyl Iodide, Octyl Iodide, n-Octyl Iodide
Formule InChI InChI=1S/C8H17I/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h2-8H2,1H3
SMILES CCCCCCCCI
Nom IUPAC 1-iodooctane
Poids moléculaire (g/mol) 240.13
Poids de la formule 240.0375