Learn More
1-Iodooctane, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Iodooctane |
| CAS | 629-27-6 |
| Formule moléculaire | C8H17I |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 1-Iodo-n-octane, 1-Octyl Iodide, 1-n-Octyl Iodide, Octyl Iodide, n-Octyl Iodide |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H17I/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h2-8H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCI |
| Nom IUPAC | 1-iodooctane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 240.13 |
| Poids de la formule | 240.0375 |