Learn More
1-iodopropane, 98+ %, stab. au cuivre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11486987
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11486987 500 g 500g
11476987 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11486987 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14388.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 107-08-4 | C3H7I | 169.99 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Le 1-iodopropane est utilisé dans une large gamme d’applications médicales industrielles ainsi que dans les produits alimentaires pour hommes et animaux, tels que les antiseptiques et les désinfectants, les intermédiaires pharmaceutiques, les films polarisants pour les produits chimiques des affichages à cristaux liquides [LCD]. Les dérivés de l’iode sont également utilisés comme blocs de construction organiques, réactifs analytiques, etc. Ils sont également utilisés comme solvant et intermédiaire de synthèse organique.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement rescellés et maintenus à la verticale pour éviter toute fuite. Sensible à la lumière.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-08-4
Formule moléculaire C3H7I
Poids moléculaire (g/mol) 169.99
Numéro MDL MFCD00001095
Clé InChI FMKOJHQHASLBPH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme propyl iodide, n-propyl iodide, propane, 1-iodo, propane, iodo, 1-iodo-propane, 1-jodpropan, iodopropane, unii-nd3629ke2k, propyliodide, iodopropanes
CID PubChem 33643
SMILES CC(C)I
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Iodopropane
Note relative au nom stabilized with copper
Point de fusion -101°C
Densité 1.744
Point d’ébullition 101°C to 102°C
Point d’éclair 44°C (111°F)
Plage de pourcentage du dosage ≥98%, Stabilized with copper
Formule linéaire CH3CH2CH2I
Indice de réfraction 1.505
Quantité 500 g
Numéro UN UN2392
Beilstein 505937
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,7862
Informations sur la solubilité Fully miscible in water.
Nom IUPAC 2-iodopropane
Poids de la formule 169.99
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Liquide