Learn More
1-iodopropane, 99 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10409480 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mL
250 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
250mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10409480 250 mL Flacon en verre 250mL
10459310 50 mL Flacon en verre -
10543694 1 L Flacon en verre 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10409480 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 174052500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 107-08-4 | C3H7I | 169.99 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-08-4
Formule moléculaire C3H7I
Poids moléculaire (g/mol) 169.99
Numéro MDL MFCD00001095
Clé InChI FMKOJHQHASLBPH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme propyl iodide, n-propyl iodide, propane, 1-iodo, propane, iodo, 1-iodo-propane, 1-jodpropan, iodopropane, unii-nd3629ke2k, propyliodide, iodopropanes
CID PubChem 33643
Nom IUPAC 1-iodopropane
SMILES CC(C)I
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Iodopropane
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -101.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.7400g/mL
Point d’ébullition 101.0°C to 102.0°C
Point d’éclair 44°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 1.5% max. (Sum of all by-products) (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH2CH2I
Indice de réfraction 1.5030 to 1.5050
Quantité 250 mL
Beilstein 01, 113
Merck Index 15, 7974
Gravité spécifique 1.74
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Stabilisateur copper
Poids de la formule 169.99
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Iodopropane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.