Learn More
1-iodopropane, 99 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10543694 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
250 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
250mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10543694 1 L Flacon en verre 1L
10459310 50 mL Flacon en verre -
10409480 250 mL Flacon en verre 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10543694 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 174050010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 107-08-4 | C3H7I | 169.99 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-08-4
Formule moléculaire C3H7I
Poids moléculaire (g/mol) 169.99
Numéro MDL MFCD00001095
Clé InChI FMKOJHQHASLBPH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme propyl iodide, n-propyl iodide, propane, 1-iodo, propane, iodo, 1-iodo-propane, 1-jodpropan, iodopropane, unii-nd3629ke2k, propyliodide, iodopropanes
CID PubChem 33643
Nom IUPAC 1-iodopropane
SMILES CC(C)I
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Iodopropane
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -101.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.7400g/mL
Point d’ébullition 101.0°C to 102.0°C
Point d’éclair 44°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 1.5% max. (Sum of all by-products) (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH2CH2I
Indice de réfraction 1.5030 to 1.5050
Quantité 1 L
Beilstein 01, 113
Merck Index 15, 7974
Gravité spécifique 1.74
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Stabilisateur copper
Poids de la formule 169.99
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Iodopropane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.