Learn More
1-Iodopropane, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Iodopropane |
| CAS | 107-08-4 |
| Formule moléculaire | C3H7I |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | Propane Iodide, Propyl Iodide, n-Propyl Iodide |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H7I/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3 |
| SMILES | CCCI |
| Nom IUPAC | 1-iodopropane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 169.99 |
| Poids de la formule | 169.9592 |