Learn More
1-Iodopropane, TRC
Code produit 30408637
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30408637 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30408637 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI71879050G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Iodopropane
CAS 107-08-4
Formule moléculaire C3H7I
Quantité 50 g
Synonyme Propane Iodide, Propyl Iodide, n-Propyl Iodide
Formule InChI InChI=1S/C3H7I/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3
SMILES CCCI
Nom IUPAC 1-iodopropane
Poids moléculaire (g/mol) 169.99
Poids de la formule 169.9592