Learn More
1-Isocyanato-2-(phénoxyméthyl)benzène, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10696234
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10696234 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10601734 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10696234 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC58506CB
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Kemiske identifikatorer
CAS 910037-00-2
Formule moléculaire C14H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 225.25
Numéro MDL MFCD09025892
Clé InChI FGEXXDXHIUWRRS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-isocyanato-2-phenoxymethyl benzene, 2-phenoxymethyl benzenisocyanate
CID PubChem 18525894
Nom IUPAC 1-isocyanato-2-(phenoxymethyl)benzene
SMILES O=C=NC1=CC=CC=C1COC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Nom chimique ou matériau 1-Isocyanato-2-(phenoxymethyl)benzene
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 225.25
Pourcentage de pureté 97%
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.