Learn More
Ester pinacolique d’acide boronique de 1-Isoindolinone-5-, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15479735
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15479735 250 mg 250mg
15418957 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15479735 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52317.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 376584-62-2 | C14H18BNO3 | 259.112 g/mol
1-Isoindolinone-5-boronic acid pinacol ester is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L‘ester pinacol d;acide 1-isoindolinone-5-boronique est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 376584-62-2
Formule moléculaire C14H18BNO3
Poids moléculaire (g/mol) 259.112
Numéro MDL MFCD11040393
Clé InChI CLACMCLRELMFLJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl isoindolin-1-one, 1-isoindolinone-5-boronic acid pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-2,3-dihydroisoindol-1-one, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-isoindolinone, 1-oxoisoindoline-5-boronic acid pinacol ester, 2,3-dihydro-1h-isoindol-1-one-5-boronic acid pinacol ester, 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2,3-dihydroisoindol-1-one, 2,3-dihydro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-isoindol-1-one, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-2,3-dihydro-isoindol-1-one, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2,3-dihydro-1h-isoindol-1-one
CID PubChem 21955795
Nom IUPAC 5-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,3-dihydroisoindol-1-one
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC3=C(C=C2)C(=O)NC3
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Isoindolinone-5-boronic acid pinacol ester
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 259.11
Pourcentage de pureté 96%