Learn More
1-Isopropényl-3-méthylbenzène, TRC
Code produit 30406550
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30406550 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30406550 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI8728251G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Isopropenyl-3-methylbenzene
CAS 1124-20-5
Formule moléculaire C10H12
Quantité 1 g
Synonyme 2-m-Tolylpropene, m,α-Dimethylstyrene, m-Cymenene, m-Isopropenyltoluene, m-Methylisopropenylbenzene, α,3-Dimethylstyrene, α,m-Dimethylstyrene, α-Methyl-m-methylstyrene, 1-Methyl-3-(1-methylethenyl)benzene
Formule InChI InChI=1S/C10H12/c1-8(2)10-6-4-5-9(3)7-10/h4-7H,1H2,2-3H3
SMILES OB(O)C1=CC(C2=CC=CC=C2)=CC=C1
Nom IUPAC 1-méthyl-3-prop-1-én-2-ylbenzène
Poids moléculaire (g/mol) 132.2
Poids de la formule 132.0939